Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fullerene C70 ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Buckminster-Fullerene C70, [5,6]-Fullerene-C70

B1694-100MG
TCIAB1694-100MGEA 164 EUR InStock
TCIAB1694-100MG
Fullerene C70 ≥98.0% (par HPLC)
Fullerene C70


Formule: C₇₀
MW: 840,77 g/mol
Point de fusion: > 280 °C
Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00282904
Numéro CAS: 115383-22-7
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89d2c6a228d3a97aa6ff8f3c0b2bb5a1a40eb22e&vid=74702115f70659883415445e0bd7267e96d767b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité