Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Butoxybenzylidene-4'-pentylaniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

B1713-5G
TCIAB1713-5GEA 141 EUR InStock
TCIAB1713-5G
4-Butoxybenzylidene-4'-pentylaniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Butoxybenzylidene-4'-pentylaniline


Formule: C₂₂H₂₉NO
Numéro MDL: MFCD00043670
Numéro CAS: 39777-05-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Mesomorphic range 42.0 to 85.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité