Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4-Bromophényl)pipéridine-4-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine

B1719-10G
TCIAB1719-10GEA 152 EUR InStock
TCIAB1719-10G
4-(4-Bromophényl)pipéridine-4-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(4-Bromophényl)pipéridine-4-ol


Formule: C₁₁H₁₄BrNO
MW: 256,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067034
Numéro CAS: 57988-58-6
EINECS: 261-065-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=312e2cd02aaebaf66e7b7f1f79a710c23bbd1574&vid=312e2cd02aaebaf66e7b7f1f79a710c23bbd1574&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité