Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-Benzylmethylphenylsilylacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la détermination des "e.e." par RMN

Fournisseur: TCI
Attention

B1721-100MG
TCIAB1721-100MGEA 120 EUR InStock
TCIAB1721-100MG
(-)-Benzylmethylphenylsilylacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la détermination des "e.e." par RMN
(-)-Benzylmethylphenylsilylacetic acid


Formule: C₁₆H₁₈O₂Si
MW: 270,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191393
Numéro CAS: 95349-35-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 99.8 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -8.0 deg (C=2, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité