Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6,6'-(2,4,8,10-Tétraoxaspiro[5.5]undécane-3,9-diyldi-2,1-éthanediyl)bis(1,3,5-triazine-2,4-diamine) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

B1724-25G
TCIAB1724-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB1724-25G
6,6'-(2,4,8,10-Tétraoxaspiro[5.5]undécane-3,9-diyldi-2,1-éthanediyl)bis(1,3,5-triazine-2,4-diamine) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
6,6'-(2,4,8,10-Tétraoxaspiro[5.5]undécane-3,9-diyldi-2,1-éthanediyl)bis(1,3,5-triazine-2,4-diamine)


Formule: C₁₇H₂₆N₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD00191395
Numéro CAS: 22535-90-6
EINECS: 245-064-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité