Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Ser(tBu)-OMe·HCl, H-Ser(tBu)-OMe.HCl

B1736-5G
TCIAB1736-5GEA 1150 EUR InStock
TCIAB1736-5G
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride


Formule: C₈H₁₇NO₃
MW: 211,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077108
Numéro CAS: 17114-97-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.8 to +8.2 deg (C=1, DMF)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité