Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Butén-1-yle acétate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetic Acid 3-Butenyl Ester, 4-Acetoxy-1-butene

B1737-25ML
TCIAB1737-25MLEA 117 EUR InStock
TCIAB1737-25ML
3-Butén-1-yle acétate ≥98.0% (par GC)
3-Butén-1-yle acétate


Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Numéro MDL: MFCD00086596
Numéro CAS: 1576-84-7
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité