Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-tert-Butyl-3-ethylbenzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B1739-5ML
TCIAB1739-5MLEA 44 EUR InStock
TCIAB1739-5ML
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene ≥98.0% (par GC)
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene


Formule: C₁₂H₁₈
MW: 162,27 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Numéro MDL: MFCD00060845
Numéro CAS: 14411-56-4
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03bc6962fa86a4310fb9cd7c87df978144462d3d&vid=03bc6962fa86a4310fb9cd7c87df978144462d3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité