Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Bis(vinylsulphonylacetyl)ethylenediamine ≥95.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethylenebis(vinylsulphonylacetamide)

B1746-1G
TCIAB1746-1GEA 107 EUR InStock
TCIAB1746-1G
N,N'-Bis(vinylsulphonylacetyl)ethylenediamine ≥95.0% (sur base azote total)
N,N'-Bis(vinylsulphonylacetyl)ethylenediamine


Formule: C₁₀H₁₆N₂O₆S₂
MW: 324,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671499
Numéro CAS: 66710-66-5
EINECS: 404-790-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité