Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide behénique ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B1747-5G
TCIAB1747-5GEA 173 EUR InStock
TCIAB1747-5G
Acide behénique ≥99.0% (par GC)
Acide behénique


Formule: C₂₂H₄₄O₂
Point d'ébullition: 306°C
Point de fusion: 80 °C
Densité: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002807
Numéro CAS: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 14,01023
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d283dc4071d53c5d05ce76a298961c54f5f24af5&vid=d283dc4071d53c5d05ce76a298961c54f5f24af5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité