Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2,6-di-tert-butylphénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,5-di(dimethylethyl)-4-hydroxybenzene

B1758-25G
TCIAB1758-25GEA 248 EUR InStock
TCIAB1758-25G
4-Bromo-2,6-di-tert-butylphénol ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2,6-di-tert-butylphénol


Formule: C₁₄H₂₁BrO
MW: 285,22 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Point de fusion: 83 °C
Numéro MDL: MFCD00051598
Numéro CAS: 1139-52-2
EINECS: 214-521-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e7dca8eed40bd12b8e58c55d0f36f34d01eeeed&vid=2e7dca8eed40bd12b8e58c55d0f36f34d01eeeed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité