Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromopropiononitrile ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B1762-25G
TCIAB1762-25GEA 113 EUR InStock
TCIAB1762-25G
3-Bromopropiononitrile ≥97.0% (par GC)
3-Bromopropiononitrile


Formule: BrH₂CCH₂CN
Point d'ébullition: 95°C
Densité: 1,615 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 97°C
Numéro MDL: MFCD00001951
Numéro CAS: 2417-90-5
EINECS: 219-332-4
ONU: 3276
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=697d8f2e687d4121214e48586bda40c4ea510170&vid=697d8f2e687d4121214e48586bda40c4ea510170&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité