Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: PBD, 2-([1,1-Biphenyl]-4-yl)-5-(4-(tert-butyl)phenyl)-1,3,4-oxadiazole, 2-(4-Biphenylyl)-5-(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazole

B1767-5G
TCIAB1767-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB1767-5G
2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole ≥98.0% (par HPLC)
2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole


Formule: C₂₄H₂₂N₂O
MW: 354,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003101
Numéro CAS: 15082-28-7
EINECS: 239-135-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 136.0 to 138.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité