Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Bis[(dimethylamino)dimethylsilyl]ethane ≥93.0% (par GC) réactif protecteur pour les amines primaires aromatiques

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,1'-(Ethane-1,2-diyl)bis(N,N,1,1-tetramethylsilanamine), 1,1'-Ethylenebis(N,N,1,1-tetramethylsilanamine)

B1773-5G
TCIAB1773-5GEA 475 EUR InStock
TCIAB1773-5G
1,2-Bis[(dimethylamino)dimethylsilyl]ethane ≥93.0% (par GC) réactif protecteur pour les amines primaires aromatiques
1,2-Bis[(dimethylamino)dimethylsilyl]ethane


Formule: C₁₀H₂₈N₂Si₂
MW: 232,52 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Point d'éclair: 13°C
Numéro MDL: MFCD00010649
Numéro CAS: 91166-50-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité