Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Bis(methylthio)-1,3-dithiol-2-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B1777-1G
TCIAB1777-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB1777-1G
4,5-Bis(methylthio)-1,3-dithiol-2-one ≥98.0% (par GC)
4,5-Bis(methylthio)-1,3-dithiol-2-one


Formule: C₅H₆OS₄
Numéro MDL: MFCD00137889
Numéro CAS: 61485-46-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité