Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (4-benzyloxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-(Benzyloxy)phenyl)acetic acid

B1779-25G
TCIAB1779-25GEA 129 EUR InStock
TCIAB1779-25G
Acide (4-benzyloxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (4-benzyloxyphényl)acétique


Formule: (C₆H₅CH₂OC₆H₄)CH₂COOH
MW: 242,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017540
Numéro CAS: 6547-53-1
EINECS: 229-463-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c701ca87b7395aa8728519af1133e81f004fa5af&vid=c701ca87b7395aa8728519af1133e81f004fa5af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité