Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Di(chlorométhyl)-2,3,5,6-tétraméthylbenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,4-Bis(chloromethyl)-2,3,5,6-tetramethylbenzene, 3,6-Bis(chloromethyl)durene

B1783-5G
TCIAB1783-5GEA 95.7 EUR InStock
TCIAB1783-5G
1,4-Di(chlorométhyl)-2,3,5,6-tétraméthylbenzène ≥98.0% (par GC)
1,4-Di(chlorométhyl)-2,3,5,6-tétraméthylbenzène


Formule: C₁₂H₁₆Cl₂
MW: 231,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00018883
Numéro CAS: 3022-16-0
EINECS: 221-173-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa1e51de5d870dfc79ad81f6c0c5411a520b8499&vid=aa1e51de5d870dfc79ad81f6c0c5411a520b8499&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité