Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

BMH (1,6-Bis(maleimido)hexane) ≥97.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

B1787-100MG
TCIAB1787-100MGEA 112 EUR InStock
TCIAB1787-100MG
BMH (1,6-Bis(maleimido)hexane) ≥97.0% (par HPLC, azote total)
BMH (1,6-Bis(maleimido)hexane)


Formule: C₁₄H₁₆N₂O₄
MW: 276,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047122
Numéro CAS: 4856-87-5
EINECS: 225-449-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité