Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzylphosphonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B1795-25G
TCIAB1795-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAB1795-25G
Benzylphosphonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Benzylphosphonate de diéthyle


Formule: C₁₁H₁₇O₃P
Point d'ébullition: 170°C
Numéro MDL: MFCD00009078
Numéro CAS: 1080-32-6
EINECS: 214-097-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9da70cb8d4d55fc631ce63e83d5add1d0061d17&vid=f9da70cb8d4d55fc631ce63e83d5add1d0061d17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité