Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

5-Bromo-2-méthylbenzothiazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methyl-5-bromobenzothiazole

B1798.0005 B1798-5G
TCIAB1798.0005EA 0 EUR InStock
TCIAB1798.0005 TCIAB1798-5G
5-Bromo-2-méthylbenzothiazole ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-méthylbenzothiazole


Formule: C₈H₆BrNS
MW: 228,11 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00603096
Numéro CAS: 63837-11-6
EINECS: 264-510-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50509c041386b1b721068d1edfc56731c93d7519&vid=50509c041386b1b721068d1edfc56731c93d7519&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité