Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-tert-Butyl-2,6-dinitrophénol ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B1803-5G
TCIAB1803-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB1803-5G
4-tert-Butyl-2,6-dinitrophénol ≥99.0% (par GC)
4-tert-Butyl-2,6-dinitrophénol


Formule: C₁₀H₁₂N₂O₅
MW: 240,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051969
Numéro CAS: 4097-49-8
EINECS: 223-856-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 90.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Toluene faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité