Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Éthyl-2-(2-méthyl-2-propanyl)phénol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(tert-Butyl)-4-ethylphenol

B1810-25G
TCIAB1810-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB1810-25G
4-Éthyl-2-(2-méthyl-2-propanyl)phénol ≥97.0% (par GC)
4-Éthyl-2-(2-méthyl-2-propanyl)phénol


Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Point d'ébullition: 248°C
Numéro MDL: MFCD00069413
Numéro CAS: 96-70-8
EINECS: 202-526-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité