Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(chloromethyl)dimethylsilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B1813-10G
TCIAB1813-10GEA 301 EUR InStock
TCIAB1813-10G
Bis(chloromethyl)dimethylsilane ≥97.0% (par GC)
Bis(chloromethyl)dimethylsilane


Formule: C₄H₁₀Cl₂Si
Point d'ébullition: 165°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00000879
Numéro CAS: 2917-46-6
EINECS: 220-848-7
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité