Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-bromonicotinique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-5-pyridine carboxylic acid, 5-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid

B1818-25G
TCIAB1818-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAB1818-25G
Acide 5-bromonicotinique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-bromonicotinique


Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 184…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009783
Numéro CAS: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5316a1180580225b78abe936a4f8ae700ed1043&vid=a5316a1180580225b78abe936a4f8ae700ed1043&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 184.0 to 187.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité