Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B1825-5G
TCIAB1825-5GEA 468 EUR InStock
TCIAB1825-5G
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine ≥95.0% (par GC)
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine


Formule: C₆H₁₉NOSi₂
Point d'éclair: 29°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008266
Numéro CAS: 22737-37-7
EINECS: 245-188-7
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité