Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Bis(tert-butylthio)ethane borane ≥90.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Borane - 1,2-Bis(tert-butylthio)ethane Complex, S,S'-Di-tert-butyl-1,2-ethanedithiol Borane

B1827-1G
TCIAB1827-1GEA 116 EUR InStock
TCIAB1827-1G
1,2-Bis(tert-butylthio)ethane borane ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
1,2-Bis(tert-butylthio)ethane borane


Formule: C₁₀H₂₈B₂S₂
MW: 234,07 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00674193
Numéro CAS: 71522-78-6
EINECS: 275-595-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité