Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Benzyloxyindole ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

B1833-5G
TCIAB1833-5GEA 119 EUR InStock
TCIAB1833-5G
5-Benzyloxyindole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5-Benzyloxyindole


Formule: C₁₅H₁₃NO
Point d'ébullition: 165 °C (0,1 -rr)
Point de fusion: 107 °C
Numéro MDL: MFCD00005676
Numéro CAS: 1215-59-4
EINECS: 214-930-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49906bcf6869915147a5435bce727330aa7ac430&vid=49906bcf6869915147a5435bce727330aa7ac430&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité