Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyl glycidyl ether ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-tert-Butoxy-2,3-epoxypropane

B1840-25ML
TCIAB1840-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1840-25ML
tert-Butyl glycidyl ether ≥96.0% (par GC)
tert-Butyl glycidyl ether


Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Point d'éclair: 44°C
Numéro MDL: MFCD00010050
Numéro CAS: 7665-72-7
EINECS: 231-640-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité