Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Bis(4-methylphenyl)-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Diphenyl-1,2-di(p-tolyl)-1,2-ethanediol

B1849-1G
TCIAB1849-1GEA 110 EUR InStock
TCIAB1849-1G
1,2-Bis(4-methylphenyl)-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol ≥96.0% (par GC)
1,2-Bis(4-methylphenyl)-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol


Formule: C₂₈H₂₆O₂
MW: 394,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026012
Numéro CAS: 808-12-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 155.0 to 158.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité