Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Bis(3,4-dimethylphenyl)ethane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Di(3,4-xylyl)ethane

B1851-1G
TCIAB1851-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAB1851-1G
1,2-Bis(3,4-dimethylphenyl)ethane ≥95.0% (par GC)
1,2-Bis(3,4-dimethylphenyl)ethane


Formule: C₁₈H₂₂
MW: 238,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037055
Numéro CAS: 34101-86-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité