Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) ≥98.0% (par GC) réactif de triflatation

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)-2-pyridylamine, 2-Pyridyltriflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]pyridine, 1,1,1-Trifluoro-N-(pyridin-2-yl)-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide

B1871-5G
TCIAB1871-5GEA 91.3 EUR InStock
TCIAB1871-5G
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) ≥98.0% (par GC) réactif de triflatation
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)


Formule: C₇H₄F₆N₂O₄S₂
MW: 358,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191834
Numéro CAS: 145100-50-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité