Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-4-éthylbenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B1879-25G
TCIAB1879-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAB1879-25G
1-Bromo-4-éthylbenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-4-éthylbenzène


Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 204°C
Point de fusion: –43.5 °C
Densité: 1,34226 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 63°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000111
Numéro CAS: 1585-07-5
EINECS: 216-439-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6a2f4c5f1c1a45d380d20d017af7fa09b41f700&vid=f6a2f4c5f1c1a45d380d20d017af7fa09b41f700&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité