Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Bromopropiophénone ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Bromopropiophenone, 1-(4-Bromophenyl)propan-1-one

B1887-25G
TCIAB1887-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAB1887-25G
4'-Bromopropiophénone ≥99.0% (par GC)
4'-Bromopropiophénone


Formule: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Point de fusion: 48 °C
Numéro MDL: MFCD00000106
Numéro CAS: 10342-83-3
EINECS: 233-745-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7faba444a6e2f37270e74f1deab80cb13fbb307d&vid=7faba444a6e2f37270e74f1deab80cb13fbb307d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité