Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(+)-Bicuculline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

B1890-25MG
TCIAB1890-25MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAB1890-25MG
(+)-Bicuculline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(+)-Bicuculline


Formule: C₂₀H₁₇NO₆
Numéro MDL: MFCD00005006
Numéro CAS: 485-49-4
EINECS: 207-619-7
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01203
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +127.0 to +132.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité