Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α-Diéthoxytoluene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B1893-25G
TCIAB1893-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAB1893-25G
α,α-Diéthoxytoluene ≥98.0% (par GC)
α,α-Diéthoxytoluene


Formule: C₁₁H₁₆O₂
Point d'ébullition: 222°C
Numéro MDL: MFCD00038525
Numéro CAS: 774-48-1
EINECS: 212-265-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0247cf705ccf448caaec9336b8c13da3a3059285&vid=0247cf705ccf448caaec9336b8c13da3a3059285&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité