Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H-Benzotriazole-1-methanol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Hydroxymethyl)benzotriazole

B1903-25G
TCIAB1903-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAB1903-25G
1H-Benzotriazole-1-methanol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1H-Benzotriazole-1-methanol


Formule: C₇H₇N₃O
MW: 149,1500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00179118
Numéro CAS: 28539-02-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0c7a23038b2bd89878374e420bbf9473c31df61&vid=c0c7a23038b2bd89878374e420bbf9473c31df61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 151.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité