Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,8-Bis(hydroxymethyl)anthracene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B1904-1G
TCIAB1904-1GEA 478 EUR InStock
TCIAB1904-1G
1,8-Bis(hydroxymethyl)anthracene ≥98.0% (par GC)
1,8-Bis(hydroxymethyl)anthracene


Formule: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321137
Numéro CAS: 34824-20-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 219.0 to 224.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité