Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bicyclo[3.2.1]oct-2-ene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B1914-1G
TCIAB1914-1GEA 184 EUR InStock
TCIAB1914-1G
Bicyclo[3.2.1]oct-2-ene ≥98.0% (par GC)
Bicyclo[3.2.1]oct-2-ene


Formule: C₈H₁₂
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00078236
Numéro CAS: 823-02-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité