Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromobenzophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B1917-25G
TCIAB1917-25GEA 55 EUR InStock
TCIAB1917-25G
4-Bromobenzophénone ≥98.0% (par GC)
4-Bromobenzophénone


Formule: C₁₃H₉BrO
MW: 261,12 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Point de fusion: 78…82 °C
Numéro MDL: MFCD00000103
Numéro CAS: 90-90-4
EINECS: 202-024-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b12d5f5e21f7f49d3db17eb33e64c4904a0d2967&vid=b12d5f5e21f7f49d3db17eb33e64c4904a0d2967&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité