Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(2,6-dimethylphenyl)chlorophosphate ≥93.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chlorophosphoric Acid Bis(2,6-dimethylphenyl) Ester, Bis(2,6-dimethylphenyl)phosphoryl Chloride

B1922-25G
TCIAB1922-25GEA 250 EUR InStock
TCIAB1922-25G
Bis(2,6-dimethylphenyl)chlorophosphate ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(2,6-dimethylphenyl)chlorophosphate


Formule: C₁₆H₁₈ClO₃P
MW: 324,74 g/mol
Point d'ébullition: 219°C
Numéro MDL: MFCD00623313
Numéro CAS: 81639-99-8
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 93.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité