Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de benzylmagnesium ∼16% (p/p) ∼1 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

B1933-250G
TCIAB1933-250GEA 170 EUR InStock
TCIAB1933-250G
Chlorure de benzylmagnesium ∼16% (p/p) ∼1 mol/L dans le THF
Chlorure de benzylmagnesium


Formule: C₇H₇ClMg
MW: 150,89 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000469
Numéro CAS: 6921-34-2
EINECS: 230-039-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=796fabaf40d40e4913f7d4456a4a36c263f0ccec&vid=8fe05530ca2cb5c32ce89c6d763f2005eb97fe43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 15.0 to 17.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité