Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Benzyl-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Benzyl-4-methylthiazol-3-ium chloride

B1940-5G
TCIAB1940-5GEA 132 EUR InStock
TCIAB1940-5G
3-Benzyl-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Benzyl-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium chlorure


Formule: C₁₁H₁₂ClNS
MW: 225,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318305
Numéro CAS: 4209-18-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité