Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-4-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzene

B1945-5G
TCIAB1945-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAB1945-5G
3-Bromo-4-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-4-fluorotoluène


Formule: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00040827
Numéro CAS: 452-62-0
EINECS: 207-201-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a299ecd64a822fbb6a7a4dee87069b894532af5c&vid=a299ecd64a822fbb6a7a4dee87069b894532af5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité