Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-tert-Butyl-4'-iodobiphenyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B1946-5G
TCIAB1946-5GEA 137 EUR InStock
TCIAB1946-5G
4-tert-Butyl-4'-iodobiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-tert-Butyl-4'-iodobiphenyl


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed2a36314f71be846f7324130c4098af1e3dd4d8&vid=59223adfdf56b6e415062e3427c0d14703e240d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 151.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité