Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B1947-25G
TCIAB1947-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB1947-25G
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzène


Formule: C₆H₃BrFI
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46…49 °C
Numéro MDL: MFCD00010608
Numéro CAS: 105931-73-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=016c2ef3495e6da26be46754b78c410c01b03b09&vid=016c2ef3495e6da26be46754b78c410c01b03b09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité