Benzoate de 2-éthylhexyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1977-25ML
TCIAB1977-25MLEA 110 EUR InStock
TCIAB1977-25ML
Benzoate de 2-éthylhexyle ≥99.0% (par GC)
Benzoate de 2-éthylhexyle
Formule: C₁₅H₂₂O₂
Point d'ébullition: 170°C
Numéro MDL: MFCD00072620
Numéro CAS: 5444-75-7
EINECS: 226-641-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité