Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(2-Méthyl-2-propanyl)-1,4-benzoquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B1984-25G
TCIAB1984-25GEA 55 EUR InStock
TCIAB1984-25G
2-(2-Méthyl-2-propanyl)-1,4-benzoquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(2-Méthyl-2-propanyl)-1,4-benzoquinone


Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00666928
Numéro CAS: 3602-55-9
EINECS: 222-757-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc453454067e5a287f656abd2c825d765252a512&vid=fc453454067e5a287f656abd2c825d765252a512&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité