(S)-(-)-3-tert-Butylamino-1,2-propanediol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-3-(tert-Butylamino)propane-1,2-diol
B1987-5G
TCIAB1987-5GEA 85.8 EUR InStock
TCIAB1987-5G
(S)-(-)-3-tert-Butylamino-1,2-propanediol ≥96.0% (par GC)
(S)-(-)-3-tert-Butylamino-1,2-propanediol
Formule: C₇H₁₇NO₂
MW: 147,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190165
Numéro CAS: 30315-46-9
EINECS: 250-125-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -27.0 to -31.0 deg (C=2, 1mol/L HCl)
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité