Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene

B1994-25G
TCIAB1994-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB1994-25G
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene ≥98.0% (par GC)
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene


Formule: C₁₁H₁₄Cl₂
MW: 217,14 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00013681
Numéro CAS: 1585-17-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa8c1d10d02dd9ffbf37693409fad6c8c187dc9b&vid=fa8c1d10d02dd9ffbf37693409fad6c8c187dc9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité