Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Benzylphthalimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Benzylisoindoline-1,3-dione

B1997-25G
TCIAB1997-25GEA 125 EUR InStock
TCIAB1997-25G
N-Benzylphthalimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Benzylphthalimide


Formule: C₁₅H₁₁NO₂
MW: 237,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023077
Numéro CAS: 2142-01-0
EINECS: 218-395-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité